3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345068-5G
APOSOR345068-5GEA 88.6 EUR
APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208242
CAS-Nummer: 28286-79-5