5-Amino-2-iodpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodpyridin 98%
5-Amino-2-iodpyridin
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02706663
CAS-Nummer: 29958-12-1