4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1(n)-tosyl-7-azaindole
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 79.9 EUR
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
Molecular Weight: 351.2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10575009
CAS-Nummer: 348640-07-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable