3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345093-25G
OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA
314
EUR
APOSOR345093-25G
APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C5H6N2O2 Molecular Weight: 126.1133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00608153 CAS-Nummer: 40704-11-8 |