2-Chlor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR345112-25G
OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA
331
EUR
APOSOR345112-25G
APOSOR345112-5G
2-Chlor-4-hydroxybenzoesäure
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅ClO₃ Molecular Weight: 172,57 g/mol Schmelzpunkt: 207…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045855 CAS-Nummer: 56363-84-9 |