2-Acetyl-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
OR345116-5G
APOSOR345116-5GEA 68.3 EUR
APOSOR345116-5G
2-Acetyl-4-methylpyridin 98%
2-Acetyl-4-methylpyridin
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,1632 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863638
CAS-Nummer: 59576-26-0