2-Benzyloxy-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Benzyloxy)pyridin-3-ol
OR345132-5G
APOSOR345132-5GEA 145 EUR
APOSOR345132-5G
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridin 98%
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridin
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,2212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798281
CAS-Nummer: 725256-57-5