4-Iod-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345152-1G OR345152-25G OR345152-5G
APOSOR345152-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345152-1G APOSOR345152-25G APOSOR345152-5G
4-Iod-2-methoxybenzoesäure
4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,0439 g/mol
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07780726
CAS-Nummer: 89942-34-7