4-Methoxy-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 49.3 EUR
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
4-Methoxy-o-toluylsäure
4-Methoxy-o-toluylsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020291
CAS-Nummer: 6245-57-4