2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345207-1G OR345207-5G
APOSOR345207-1GEA 128 EUR
APOSOR345207-1G APOSOR345207-5G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridin
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168.150 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095074
CAS-Nummer: 112163-03-8