5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-2-chloro-5-hydroxypyridine
OR345245-5G
APOSOR345245-5GEA 142 EUR
APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃BrClNO
Molecular Weight: 208,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835248
CAS-Nummer: 130115-85-4