3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345288-10G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 132 EUR
APOSOR345288-10G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08688606
CAS-Nummer: 186593-42-0