2-Brom-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345343-100G
APOSOR345343-100GEA 121 EUR
APOSOR345343-100G
2-Brom-p-toluonitril 98%
2-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00158968
CAS-Nummer: 42872-73-1