5-Amino-2-chloronicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR345344-250MG
OR345344-100MG
APOSOR345344-250MGEA
249
EUR
APOSOR345344-250MG
APOSOR345344-100MG
5-Amino-2-chloronicotinic acid
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172.57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658302 CAS-Nummer: 42959-39-7 |