2-Amino-6-chlor-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 69.6 EUR
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chlor-5-methylpyridin
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,5900 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13193513
CAS-Nummer: 442129-37-5