Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 143 EUR
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834780
CAS-Nummer: 479028-72-3