4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR345390-1G OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345390-1G APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114167
CAS-Nummer: 65370-42-5