3-Brom-4-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345416-100G
APOSOR345416-100GEA
150
EUR
APOSOR345416-100G
3-Brom-4-methoxypyridin 98%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD05664024 CAS-Nummer: 82257-09-8 |