3-Amino-o-anissäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-2-methoxybenzoesäure
OR345431-5G
APOSOR345431-5GEA
168
EUR
APOSOR345431-5G
3-Amino-o-anissäure 96%
3-Amino-o-anissäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: 98…102 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09701221 CAS-Nummer: 861306-04-9 |