5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine
OR345455-25G
OR345455-5G
OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA
226
EUR
APOSOR345455-25G
APOSOR345455-5G
APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodo-pyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrClIN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08688585 CAS-Nummer: 928653-73-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |