4-Amino-5-brom-3-methylpyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-5-methylpyridin-4-amine
OR345470-25G OR345470-5G
APOSOR345470-25GEA 380 EUR
APOSOR345470-25G APOSOR345470-5G
4-Amino-5-brom-3-methylpyridin 95+%
4-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187.0372 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437841
CAS-Nummer: 97944-43-9