3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345523-1G
OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA
65.4
EUR
APOSOR345523-1G
APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₄BrClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839270 CAS-Nummer: 856834-95-2 |