4-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlor-3-nitro-2-picolin
OR345551-1G
OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA
150
EUR
APOSOR345551-1G
APOSOR345551-250MG
4-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11215572 CAS-Nummer: 23056-35-1 |