4-Chlorthioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-4-(methylthio)benzol, 4-Chlorphenylmethylsulfid
OR3459-100G
OR3459-25G
OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA
92.8
EUR
APOSOR3459-100G
APOSOR3459-25G
APOSOR3459-500G
4-Chlorthioanisol
4-Chlorthioanisol
Formel:
C₇H₇ClS Molecular Weight: 158.65 g/mol Siedepunkt: 223 °C Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013643 CAS-Nummer: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |