N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346001-1G OR346001-500MG
APOSOR346001-1GEA 0 EUR
APOSOR346001-1G APOSOR346001-500MG
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₂
Molecular Weight: 249.32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568176
CAS-Nummer: 159016-22-5