N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346006-1G OR346006-500MG
APOSOR346006-1GEA 0 EUR
APOSOR346006-1G APOSOR346006-500MG
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₂
Molecular Weight: 249.32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568182
CAS-Nummer: 1053655-75-6