N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346007-1G OR346007-500MG
APOSOR346007-1GEA 0 EUR
APOSOR346007-1G APOSOR346007-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₄H₂₁N₃O₄
Molecular Weight: 295,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568183
CAS-Nummer: 1053655-77-8