N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346009-1G OR346009-500MG
APOSOR346009-1GEA 0 EUR
APOSOR346009-1G APOSOR346009-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Molecular Weight: 299.76 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568185
CAS-Nummer: 1053655-81-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable