1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
OR346019-5G
APOSOR346019-5GEA 215 EUR
APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Formel: C₁₂H₂₅N₃O₂
Molecular Weight: 243,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808578
CAS-Nummer: 373608-48-1