Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR346029-1G OR346029-5G
APOSOR346029-1GEA 0 EUR
APOSOR346029-1G APOSOR346029-5G
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Pyrazine-2-N-cyanoamidine
Formel: C₆H₅N₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864979
CAS-Nummer: 1053656-81-7