N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 EUR
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₅N₃O₂
Molecular Weight: 255.36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568242
CAS-Nummer: 1053657-10-5