N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346035-1G OR346035-500MG
APOSOR346035-1GEA 0 EUR
APOSOR346035-1G APOSOR346035-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₂
Molecular Weight: 289.38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568248
CAS-Nummer: 1053657-34-3