N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346036-1G OR346036-500MG
APOSOR346036-1GEA 0 EUR
APOSOR346036-1G APOSOR346036-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₃N₃O₃
Molecular Weight: 305.38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568249
CAS-Nummer: 1053657-38-7