N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346037-1G OR346037-500MG
APOSOR346037-1GEA 0 EUR
APOSOR346037-1G APOSOR346037-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₂ClN₃O₂
Molecular Weight: 323.83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568250
CAS-Nummer: 1053657-43-4