N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346039-1G OR346039-500MG
APOSOR346039-1GEA 0 EUR
APOSOR346039-1G APOSOR346039-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2-methoxyethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
Molecular Weight: 341,84 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568252
CAS-Nummer: 1053657-53-6