N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346040-1G OR346040-500MG
APOSOR346040-1GEA 0 EUR
APOSOR346040-1G APOSOR346040-500MG
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Molecular Weight: 235.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568253
CAS-Nummer: 159016-25-8