N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346041-1G OR346041-500MG
APOSOR346041-1GEA 0 EUR
APOSOR346041-1G APOSOR346041-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₉H₂₉N₃O₃
Molecular Weight: 347.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568254
CAS-Nummer: 1053657-57-0