N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346043-1G
OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA
0
EUR
APOSOR346043-1G
APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₅N₃O₂ Molecular Weight: 303.41 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10568257 CAS-Nummer: 1053657-71-8 |