tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(aminomethyl)benzoate
OR346066-1G
APOSOR346066-1GEA
243
EUR
APOSOR346066-1G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207,27 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08275208 CAS-Nummer: 102638-45-9 |