C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Aminomethyl-3-(phenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
OR346073-1G
OR346073-5G
APOSOR346073-1GEA
0
EUR
APOSOR346073-1G
APOSOR346073-5G
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
C-(3-Phenyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Formel:
C₉H₉N₃O Molecular Weight: 175.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06166274 CAS-Nummer: 90564-77-5 |