3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR346098-1G
OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA
0
EUR
APOSOR346098-1G
APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₆ClNO₃S Molecular Weight: 243.67 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407346 CAS-Nummer: 499770-75-1 UN: 3261 ADR: 8 II |