5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
OR346101-1G
OR346101-5G
OR346101-10G
APOSOR346101-1GEA
0
EUR
APOSOR346101-1G
APOSOR346101-5G
APOSOR346101-10G
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formel:
C₈H₆BrClN₂ Molecular Weight: 245,51 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457491 CAS-Nummer: 1740-88-1 |