(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346105-1G OR346105-5G
APOSOR346105-1GEA 0 EUR
APOSOR346105-1G APOSOR346105-5G
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052463
CAS-Nummer: 108953-41-9