N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 0 EUR
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227162
CAS-Nummer: 1089330-58-4