4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346122-1G
OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA
0
EUR
APOSOR346122-1G
APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Formel:
C₅H₃N₃O₆ Molecular Weight: 201.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076649 CAS-Nummer: 62078-43-7 |