2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 227 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12402514
CAS-Nummer: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR