3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR346139-1G OR346139-5G
APOSOR346139-1GEA 0 EUR
APOSOR346139-1G APOSOR346139-5G
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
3-Methylisothiazol-5-ylamine hydrobromide
Formel: C₄H₇BrN₂S
Molecular Weight: 195.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12131107
CAS-Nummer: 1208081-54-2