3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 1050 EUR
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Molecular Weight: 143.17 g/mol
Schmelzpunkt: 201…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110341
CAS-Nummer: 66975-83-5