Benzothiazol-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzothiazole, Benzo[d]thiazol-4-amine
OR346148-1G
OR346148-500MG
APOSOR346148-1GEA
422
EUR
APOSOR346148-1G
APOSOR346148-500MG
Benzothiazol-4-ylamine
Benzothiazol-4-ylamine
Formel:
C₇H₆N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672135 CAS-Nummer: 1123-51-9 |