2,4-Dibromopentanedioic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346158-1G OR346158-5G
APOSOR346158-1GEA 0 EUR
APOSOR346158-1G APOSOR346158-5G
2,4-Dibromopentanedioic acid
2,4-Dibromopentanedioic acid
Formel: C₅H₆Br₂O₄
Molecular Weight: 289,92 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845705
CAS-Nummer: 3479-80-9